Drukuj
tlenek chromu (III), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Chromic oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
634239-100G 634239-25G
SIAL634239-100GEA 2450 PLN
SIAL634239-100G SIAL634239-25G
tlenek chromu (III), Sigma-Aldrich®
tlenek chromu (III)
Formuła: Cr₂O₃
Temp. Wrzenia: 4000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2435 °C
Gęstość: 5,22 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010949
Numer CAS: 1308-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 215-160-9
Klasyfikacja Merck : 13,02247