Drukuj
Pentachlorek molibdenu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
208353-100G 208353-25G
SIAL208353-100GEA 1870 PLN
SIAL208353-100G SIAL208353-25G
Pentachlorek molibdenu, Sigma-Aldrich®
Pentachlorek molibdenu
Formuła: Cl₅Mo
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 194 °C
Gęstość: 2,928 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003467
Numer CAS: 10241-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-575-3
Jednostka: 2508
ADR: 8,III