Drukuj
Pentachlorek molibdenu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
197080100 197081000
ACRO197080100EA 320 PLN
ACRO197080100 ACRO197081000
Pentachlorek molibdenu 95%
Pentachlorek molibdenu
Formuła: Cl₅Mo
Temp. Wrzenia: 268 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 194 °C
Gęstość: 2,928 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003467
Numer CAS: 10241-05-1
Numer WE (dawny EINECS): 233-575-3
Jednostka: 2508
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue to green-black to black Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥94 %