Trichlorek molibdenu ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14034.04
14034.09
14034.04EA
771
PLN
14034.04
14034.09
Trichlorek molibdenu ≥99.5% (metals basis)
Trichlorek molibdenu
Purity: 99.5%
CAS No.: 13478-18-7
Molecular Formula: MoCl3
Formula Weight: 202.32
Physical Form: -100 Mesh Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Dark red
Odour: Acidic
Melting Point: dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014214
Formuła:
Cl₃Mo MW: 202.3 g/mol Temp. topnienia: Dec. Gęstość: 3.58 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014214 Numer CAS: 13478-18-7 Numer WE (dawny EINECS): 236-775-9 Jednostka: 3260 ADR: 8 III |