Drukuj
Tungsten(IV) carbide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tungsten monocarbide, Wolfram carbide, Tungsten carbide
40502.18 40502.30
40502.18EA 541 PLN
40502.18 40502.30
Tungsten(IV) carbide ≥99% (metals basis)
Tungsten(IV) carbide
Purity: 99% CAS No.: 12070-12-1 Molecular Formula: WC Formula Weight: 195.86 Physical Form: -100+270 Mesh Powder Density: 15.63 Melting Point: 2870° Merck Reference: 14,9815 UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011464
Formuła: CW
MW: 195.85 g/mol
Temp. Wrzenia: 6000
Temp. topnienia: 2870 °C
Gęstość: 15.63
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011464
Numer CAS: 12070-12-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-123-0
Jednostka: 3178
ADR: 4.1 III
Klasyfikacja Merck : 14,9815