Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
41665.18
41665.30
41665.18EA
1610
PLN
41665.18
41665.30
Tungsten carbide ≥99.5% (metals basis)
Tungsten carbide
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-13-2
Molecular Formula: CW2
Formula Weight: 379.71
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 17.15
Appearance: Black
Melting Point: ≈2800°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00801036
Formuła:
CW₂ Temp. Wrzenia: 6000 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: ∼2800 °C Gęstość: 17,15 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00801036 Numer CAS: 12070-13-2 Numer WE (dawny EINECS): 235-124-6 Jednostka: 3178 ADR: 4.1,III |