Etanolan tytanu(IV) (≥33% TiO₂)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
CAS No.: 3087-36-3
Molecular Formula: C8H20O4Ti
Formula Weight: 228.15
Flash Point: 28°(84°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.088
Refractive Index: 1.5043
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Pale yellow
Odour: Alcohol-like
Melting Point: -40°
Boiling Point: 150-152°/10mm
Solubility: Soluble in organic solvents. Decomposes in water
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009071
Formuła:
C₈H₂₀O₄Ti MW: 228.12 g/mol Temp. Wrzenia: 150…152 °C (10 mmHg) Temp. topnienia: –40 °C Gęstość: 1.088 Temp. Zapłonu: 28 °C (84 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009071 Numer CAS: 3087-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 221-410-8 Jednostka: 1993 ADR: 3 III |