Drukuj
Tlenek tytanu(IV) anataz ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Pigment White 6, Titanium dioxide anatase, Anatase
45603.14 45603.22 45603.36
45603.14EA 833 PLN
45603.14 45603.22 45603.36
Tlenek tytanu(IV) anataz ≥99.7% (metals basis), nanopowder
Tlenek tytanu(IV) anataz
Formuła: TiO₂
MW: 79.88 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011269
Numer CAS: 1317-70-0
Numer WE (dawny EINECS): 215-280-1
Klasyfikacja Merck : 14,9472