Ditlenek hafnu ≥99.995% (metals basis excluding Zr) (max. 0,2% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99.995%,
CAS No.: 12055-23-1
Molecular Formula: HfO2
Formula Weight: 210.49
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 9.68
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 2774°
Merck Reference: 14,4588
MDL No.: MFCD00003565
Formuła:
HfO₂ Temp. Wrzenia: 5400 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2774 °C Gęstość: 9,68 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003565 Numer CAS: 12055-23-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-013-2 Klasyfikacja Merck : 14,4588 |