Chlorek hafnu(IV) ≥99.9% (metals basis) (max. 0.5% Zr)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Hafnium tetrachloride
45612.14
45612.22
45612.36
45612.14EA
750
PLN
45612.14
45612.22
45612.36
Chlorek hafnu(IV) ≥99.9% (metals basis) (max. 0.5% Zr)
Chlorek hafnu(IV)
Purity: 99.9%
CAS No.: 13499-05-3
Molecular Formula: Cl4Hf
Formula Weight: 320.30
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: White
Odour: Irritating
Melting Point: 320° subl.
Merck Reference: 14,4588
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011034
Formuła:
Cl₄Hf MW: 320.3 g/mol Temp. topnienia: 320 °C (subl.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011034 Numer CAS: 13499-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-826-5 Jednostka: 3260 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,4588 |