Drukuj
Węglik tytanu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
636967-250G 636967-25G
SIAL636967-250GEA 6950 PLN
SIAL636967-250G SIAL636967-25G
Węglik tytanu, Sigma-Aldrich®
Węglik tytanu
Formuła: CTi
MW: 59.89 g/mol
Temp. Wrzenia: 4300
Temp. topnienia: 3067
Gęstość: 4.93 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00011268
Numer CAS: 12070-08-5
Numer WE (dawny EINECS): 235-120-4