Węglik tytanu ≥99.5% (metals basis), powder
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
40178.18
40178.30
40178.A1
40178.18EA
572
PLN
40178.18
40178.30
40178.A1
Węglik tytanu ≥99.5% (metals basis), powder
Węglik tytanu
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-08-5
Molecular Formula: CTi
Formula Weight: 59.91
Physical Form: Typically 2 Micron Powder
Density: 4.93
Appearance: Dark grey
Melting Point: ca 3140°
Boiling Point: 4820°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011268
Formuła:
CTi MW: 59.89 g/mol Temp. Wrzenia: 4820 °C Temp. topnienia: ∼ 3140 °C Gęstość: 4.93 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011268 Numer CAS: 12070-08-5 Numer WE (dawny EINECS): 235-120-4 Jednostka: 3178 ADR: 4.1 III |