Fosforek cynku ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Difosforek tricynku
45459.09
45459.04
45459.02
45459.09EA
8960
PLN
45459.09
45459.04
45459.02
Fosforek cynku ≥99.999% (metals basis)
Fosforek cynku
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-84-7
Molecular Formula: Zn3P2
Formula Weight: 258.10
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 4.55
Melting Point: 420°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,10152
UN No.: 1714
MDL No.: MFCD00049631
Formuła:
P₂Zn₃ MW: 258.12 g/mol Temp. Wrzenia: 1100 °C Temp. topnienia: 420 Gęstość: 4.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049631 Numer CAS: 1314-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-244-5 Jednostka: 1714 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 14,10152 |