Fosforek cynku ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Difosforek tricynku
35664.02
35664.04
35664.09
35664.02EA
792
PLN
35664.02
35664.04
35664.09
Fosforek cynku ≥99.9% (metals basis)
Fosforek cynku
Purity: 99.9%
CAS No.: 1314-84-7
Molecular Formula: P2Zn3
Formula Weight: 258.10
Physical Form: Agglomerated Powder, 3mm & Down
Density: 4.55
Appearance: Gray
Odour: Characteristic
Melting Point: 420°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,10152
UN No.: 1714
MDL No.: MFCD00049631
Formuła:
P₂Zn₃ MW: 258.12 g/mol Temp. Wrzenia: 1100 °C Temp. topnienia: 420 Gęstość: 4.55 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00049631 Numer CAS: 1314-84-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-244-5 Jednostka: 1714 ADR: 4.3 I Klasyfikacja Merck : 14,10152 |