Drukuj
tlenek cynku (II) substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
45486.KT 45486.KU
45486.KTEA 6910 PLN
45486.KT 45486.KU
tlenek cynku (II) substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Zinc oxide
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011109
Formuła: ZnO
MW: 81.39 g/mol
Gęstość: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011300
Numer CAS: 1314-13-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-171-9
Jednostka: 3077
ADR: 9 III
REACH: 01-2119463881-32