Drukuj
Heksafluoroantymonian srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Silver hexafluoroantimonate(V)
M-Clarity™ quality level = MQ100
227730-25G 227730-1G 227730-5G
SIAL227730-25GEA 1250 PLN
SIAL227730-25G SIAL227730-1G SIAL227730-5G
Heksafluoroantymonian srebra, Sigma-Aldrich®
Heksafluoroantymonian srebra
Formuła: AgF₆Sb
MW: 343.62
Gęstość: 4.65…4.85 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00003401
Numer CAS: 26042-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 247-429-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III