Heksafluoroantymonian srebra ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11538.03
11538.06
11538.14
11538.03EA
261
PLN
11538.03
11538.06
11538.14
Heksafluoroantymonian srebra ≥99%
Heksafluoroantymonian srebra
Purity: 99%
CAS No.: 26042-64-8
Molecular Formula: AgSbF6
Formula Weight: 343.41
Physical Form: Powder/Lump
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White to cream
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003401
Formuła:
AgF₆Sb Gęstość: 4,65…4.85 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003401 Numer CAS: 26042-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 247-429-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,III |