Drukuj
Heksafluorofosforan srebra(I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Silver hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
227722-10G 227722-1G
SIAL227722-10GEA 1010 PLN
SIAL227722-10G SIAL227722-1G
Heksafluorofosforan srebra(I), Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan srebra(I)
Formuła: AgF₆P
MW: 252.83
Numer MDL: MFCD00003415
Numer CAS: 26042-63-7
Numer WE (dawny EINECS): 247-428-6
Jednostka: 3260
ADR: 8 II