Drukuj
Acetyloacetonian miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
C87851-100G C87851-25G C87851-500G
SIALC87851-100GEA 300 PLN
SIALC87851-100G SIALC87851-25G SIALC87851-500G
Acetyloacetonian miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Acetyloacetonian miedzi(II)
Formuła: C₁₀H₁₄CuO₄
Temp. topnienia: 279…283 °C
Numer MDL: MFCD00000016
Numer CAS: 13395-16-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-477-9