Acetyloacetonian miedzi(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
A14920.0BEA
2440
PLN
A14920.0B
A14920.18
A14920.22
Acetyloacetonian miedzi(II) ≥98%
Acetyloacetonian miedzi(II)
Purity: 98%
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4
Formula Weight: 261.76
Odour: Weak
Melting Point: ca 286° dec.
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 4157957
MDL No.: MFCD00000016
Formuła:
C₁₀H₁₄CuO₄ Temp. Wrzenia: 160 °C (10 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000016 Numer CAS: 13395-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-477-9 |