Acetyloacetonian miedzi(II), hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
12535.14
12535.22
12535.36
12535.14EA
208
PLN
12535.14
12535.22
12535.36
Acetyloacetonian miedzi(II), hydrate
Acetyloacetonian miedzi(II)
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4.xH2O
Formula Weight: 261.76anhy
Physical Form: Powder
Odour: Weak
Melting Point: 230°
MDL No.: MFCD00000016
Formuła:
C₁₀H₁₄CuO₄ Temp. topnienia: 230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000016 Numer CAS: 13395-16-9 Numer WE (dawny EINECS): 236-477-9 |