Drukuj
Acetyloacetonian miedzi(II) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 290 PLN
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Acetyloacetonian miedzi(II) 98%
Acetyloacetonian miedzi(II)
Formuła: C₁₀H₁₄CuO₄
MW: 261.76 g/mol
Temp. Wrzenia: 160 °C (9.8 mmHg)
Temp. topnienia: 245 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000016
Numer CAS: 13395-16-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-477-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %