Drukuj
zasadowy węglan miedzi (II) ≥95% (RT), Purum p.a. analytical reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
Synonim: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
61167-250G 61167-1KG
61167-250GEA 330 PLN
61167-250G 61167-1KG
zasadowy węglan miedzi (II) ≥95% (RT), Purum p.a. analytical reagent
zasadowy węglan miedzi (II)
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: CuCO₃·Cu(OH)₂
MW: 221.12 g/mol
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 4 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010976
Numer CAS: 12069-69-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-113-6
Klasyfikacja Merck : 13,02658
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 95.0 - 105.0 %
Calcium (Ca) Max. 5000 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 100 ppm
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 5000 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 1000 ppm
Total S (as SO₄) Max. 200 ppm
Chloride (Cl) Max. 1000 ppm