zasadowy węglan miedzi (II) (≥55% Cu)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
33305.36
33305.A3
33305.36EA
578
PLN
33305.36
33305.A3
zasadowy węglan miedzi (II) (≥55% Cu)
zasadowy węglan miedzi (II)
CAS No.: 12069-69-1
Molecular Formula: CH2Cu2O5
Formula Weight: 221.11
Physical Form: Powder
Density: 4.00
Appearance: Green
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,2631
MDL No.: MFCD00010976
Formuła:
CuCO₃·Cu(OH)₂ MW: 221.12 g/mol Temp. topnienia: 200 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 4.00 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010976 Numer CAS: 12069-69-1 Numer WE (dawny EINECS): 235-113-6 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,02658 |