Drukuj
Tetrafluoroboran srebra zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Argentous tetrafluoroborate
MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025
8.18881.0005EA 570 PLN
8.18881.0005 8.18881.0025
Tetrafluoroboran srebra zS, Sigma-Aldrich®
Tetrafluoroboran srebra
Formuła: AgBF₄
MW: 194.67 g/mol
Temp. topnienia: 200
Numer MDL: MFCD00003408
Numer CAS: 14104-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-956-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol