Tetrafluoroboran srebra ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11539.09
11539.18
11539.09EA
1230
PLN
11539.09
11539.18
Tetrafluoroboran srebra ≥99%
Tetrafluoroboran srebra
Purity: 99%
CAS No.: 14104-20-2
Molecular Formula: AgBF4
Formula Weight: 194.67
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 200° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003408
Formuła:
AgBF₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003408 Numer CAS: 14104-20-2 Numer WE (dawny EINECS): 237-956-5 Jednostka: 3260 ADR: 8,II |