Drukuj
Tetrafluoroboran srebra 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Argentous tetrafluoroborate
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 931 PLN
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
Tetrafluoroboran srebra 99%
Tetrafluoroboran srebra
Formuła: AgBF₄
MW: 194.67 g/mol
Temp. topnienia: 200
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003408
Numer CAS: 14104-20-2
Numer WE (dawny EINECS): 237-956-5
Jednostka: 3260
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)