Drukuj
2-Acetylonaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
M-Clarity™ quality level = MQ300
W272302-100G-K W272302-1KG-K
SIALW272302-100G-KEA 0 PLN
SIALW272302-100G-K SIALW272302-1KG-K
2-Acetylonaftalen, Sigma-Aldrich®
2-Acetylonaftalen
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 52…54 °C
Gęstość: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004108
Numer CAS: 93-08-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-216-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III