2-Acetylonaftalen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
A14793.18EA
179
PLN
A14793.18
A14793.0B
A14793.22
A14793.30
2-Acetylonaftalen ≥99%
2-Acetylonaftalen
Purity: 99%
CAS No.: 93-08-3
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 300-301°
Beilstein Reference: 774965
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004108
Formuła:
C₁₂H₁₀O Temp. Wrzenia: 300…301 °C Temp. topnienia: 52…56 °C Gęstość: 1,1171 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 168 °C (334 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004108 Numer CAS: 93-08-3 Numer WE (dawny EINECS): 202-216-2 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |