Drukuj
2-Acetylonaftalen 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
158881000 158885000
ACRO158881000EA 201 PLN
ACRO158881000 ACRO158885000
2-Acetylonaftalen 99%
2-Acetylonaftalen
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 53…56 °C
Gęstość: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 168 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004108
Numer CAS: 93-08-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-216-2
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %