Drukuj
1-Acetylonaftalen 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
400090010 400092500
ACRO400090010EA 1370 PLN
ACRO400090010 ACRO400092500
1-Acetylonaftalen 95%
1-Acetylonaftalen
Formuła: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 302 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 12 °C
Gęstość: 1.119 g/cm³
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004013
Numer CAS: 941-98-0
Numer WE (dawny EINECS): 213-384-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: