Drukuj
1-Naftol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
N2780-100G N2780-10G
SIALN2780-100GEA 4520 PLN
SIALN2780-100G SIALN2780-10G
1-Naftol, Sigma-Aldrich®
1-Naftol
Formuła: C₁₀H₈O
Temp. Wrzenia: 282 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 94 °C
Gęstość: 1,224 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003930
Numer CAS: 90-15-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-969-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,06409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b3ec90dc9c3aaa5f4d795a855d487dabe432747&vid=155c70585a9ec4dd427b1a53f47c6c6f137f7055&prid=web&clid=SAPDAM