Drukuj
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
N1607-100G N1607-500G
SIALN1607-100GEA 207 PLN
SIALN1607-100G SIALN1607-500G
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy, Sigma-Aldrich®
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy
Formuła: C₁₂H₆O₃
MW: 198.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 425
Temp. topnienia: 267…270 °C
Numer MDL: MFCD00006925
Numer CAS: 81-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-380-2