Drukuj
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 178 PLN
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy 97%
Bezwodnik 1,8-naftalenodikarboksylowy
Formuła: C₁₂H₆O₃
MW: 198.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 425
Temp. topnienia: >269 °C
Temp. Zapłonu: 272 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006925
Numer CAS: 81-84-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-380-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %