1,6-Dimetoksynaftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L18129.06
L18129.03
L18129.06EA
428
PLN
L18129.06
L18129.03
1,6-Dimetoksynaftalen ≥98%
1,6-Dimetoksynaftalen
Purity: 98+%
CAS No.: 3900-49-0
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 58-59°
Boiling Point: 123°/0.8mm
MDL No.: MFCD00086330
Formuła:
C₁₂H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 123 °C (0,8 mmHg) Temp. topnienia: 58…59 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00086330 Numer CAS: 3900-49-0 |