Drukuj
4-Metoksy-1-naftol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Methoxynaphthalen-1-ol, 1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ200
174556-25G 174556-5G
SIAL174556-25GEA 1640 PLN
SIAL174556-25G SIAL174556-5G
4-Metoksy-1-naftol, Sigma-Aldrich®
4-Metoksy-1-naftol
Formuła: C₁₁H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 131 °C
Numer MDL: MFCD00003976
Numer CAS: 84-85-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-566-3