1-nitrozo-2-naftol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10622.09
A10622.18
A10622.30
A10622.09EA
231
PLN
A10622.09
A10622.18
A10622.30
1-nitrozo-2-naftol ≥99%
1-nitrozo-2-naftol
Purity: 99%
CAS No.: 131-91-9
Molecular Formula: C10H7NO2
Formula Weight: 173.17
Melting Point: 104-108° dec.
Beilstein Reference: 776947
Merck Reference: 14,6641
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003884
Formuła:
C₁₀H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 304 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003884 Numer CAS: 131-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 205-043-0 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6641 |