Drukuj
chlorek 5-(dimetyloamino) naftaleno-1-sulfonylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
MQ100
1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 347 PLN
1.03094.0001 1.03094.0010
chlorek 5-(dimetyloamino) naftaleno-1-sulfonylu, Sigma-Aldrich®
chlorek 5-(dimetyloamino) naftaleno-1-sulfonylu
Formuła: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75 g/mol
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003985
Numer CAS: 605-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-092-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02840