Drukuj
chlorek 5-(dimetyloamino) naftaleno-1-sulfonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 383 PLN
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
chlorek 5-(dimetyloamino) naftaleno-1-sulfonylu 98%
chlorek 5-(dimetyloamino) naftaleno-1-sulfonylu
Formuła: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269.75 g/mol
Temp. topnienia: 71…74 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003985
Numer CAS: 605-65-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-092-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,02840
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
SPECYFIKACJE
Environmentally Preferable