N,N-dimetylo-1-naftyloamina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
36438.AA
36438.AC
36438.AAEA
306
PLN
36438.AA
36438.AC
N,N-dimetylo-1-naftyloamina ≥99%
N,N-dimetylo-1-naftyloamina
Purity: 99%
CAS No.: 86-56-6
Molecular Formula: C10H7N(CH3)2
Formula Weight: 171.24
Physical Form: Liquid
Density: 1.039
Refractive Index: 1.6230
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 145-147°/12mm
Merck Reference: 14,3252
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003919
Formuła:
C₁₂H₁₃N MW: 171.24 g/mol Temp. Wrzenia: 145…147 °C (12 mmHg) Gęstość: 1.039 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003919 Numer CAS: 86-56-6 Numer WE (dawny EINECS): 201-682-4 Jednostka: 3082 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 12,03301 |