Drukuj
N,N-dimetylo-1-naftyloamina 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 650 PLN
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
N,N-dimetylo-1-naftyloamina 99%
N,N-dimetylo-1-naftyloamina
Formuła: C₁₂H₁₃N
MW: 171.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 139…140 °C (13 mmHg)
Gęstość: 1.04 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003919
Numer CAS: 86-56-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-682-4
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 12,03301
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %