6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
B21791.06
B21791.14
B21791.06EA
508
PLN
B21791.06
B21791.14
6-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥99%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 16712-64-4
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Melting Point: 248-250°
Beilstein Reference: 2692084
Formuła:
C₁₁H₈O₃ MW: 188.18 g/mol Temp. topnienia: 248…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060070 Numer CAS: 16712-64-4 Numer WE (dawny EINECS): 240-759-7 |