Drukuj
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
347650050 347650250
ACRO347650050EA 333 PLN
ACRO347650050 ACRO347650250
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Formuła: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
Temp. topnienia: 240…250 °C
Numer MDL: MFCD00060070
Numer CAS: 16712-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 240-759-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 250 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %