Drukuj
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
109630-100G 109630-5G
SIAL109630-100GEA 186 PLN
SIAL109630-100G SIAL109630-5G
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy
Formuła: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 375
Temp. topnienia: 205
Numer MDL: MFCD00003960
Numer CAS: 86-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-674-0
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,04859