Drukuj
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
149230050 149231000
ACRO149230050EA 117 PLN
ACRO149230050 ACRO149231000
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy 98%
Kwas 1-hydroksy-2-naftoesowy
Formuła: C₁₁H₈O₃
MW: 188.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 375
Temp. topnienia: 199…205 °C
Temp. Zapłonu: >150 °C
Numer MDL: MFCD00003960
Numer CAS: 86-48-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-674-0
Klasyfikacja Merck : 13,04859
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Cream to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane)