Drukuj
4-Chloro-1-naftol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
109550050 109550250 109551000
ACRO109550050EA 349 PLN
ACRO109550050 ACRO109550250 ACRO109551000
4-Chloro-1-naftol 97%
4-Chloro-1-naftol
Formuła: ClC₁₀H₆OH
MW: 178.62 g/mol
Temp. Wrzenia: 307
Temp. topnienia: 117…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003974
Numer CAS: 604-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 210-068-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to grey to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %