Drukuj
6-Bromo-2-naftol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene, 2-Bromo-6-hydroxynaphthalene
M-Clarity™ quality level = MQ100
B73406-100G B73406-25G
SIALB73406-100GEA 569 PLN
SIALB73406-100G SIALB73406-25G
6-Bromo-2-naftol, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-2-naftol
Formuła: C₁₀H₇BrO
MW: 223.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 200…205 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 128
Numer MDL: MFCD00004081
Numer CAS: 15231-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 239-279-0