6-Bromo-2-naftol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18535.18
A18535.09
A18535.18EA
833
PLN
A18535.18
A18535.09
6-Bromo-2-naftol ≥97%
6-Bromo-2-naftol
Purity: 97%
CAS No.: 15231-91-1
Molecular Formula: C10H7BrO
Formula Weight: 223.08
Melting Point: 126-129°
Beilstein Reference: 1100270
Formuła:
C₁₀H₇BrO Temp. Wrzenia: 200…205 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 126…129 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004081 Numer CAS: 15231-91-1 Numer WE (dawny EINECS): 239-279-0 |