Drukuj
6-Bromo-2-naftol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
107170250 107171000
ACRO107170250EA 323 PLN
ACRO107170250 ACRO107171000
6-Bromo-2-naftol 97%
6-Bromo-2-naftol
Formuła: C₁₀H₇BrO
Temp. Wrzenia: 200 - 205 °C (20 -rr)
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004081
Numer CAS: 15231-91-1
Numer WE (dawny EINECS): 239-279-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)