Drukuj
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A18692.14 A18692.22
A18692.14EA 353 PLN
A18692.14 A18692.22
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
1-Bromo-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 573-97-7 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 76-81° Beilstein Reference: 2044001
Formuła: C₁₀H₇BrO
Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 76…81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003869
Numer CAS: 573-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 209-363-1